Matraces Erlenmeyer, desechables, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4112-0250 4112-0500 4112-2000 4112-0125 4112-1000
214-0137EA 145 EUR
214-0137 214-0138 214-0139 214-1925 214-1926
Matraces Erlenmeyer, desechables, con tapón de rosca, Nalgene®
Matraces Matraces Erlenmeyer
PETG, transparente, con tapa de HDPE.
  • Tapa a rosca de HDPE hermética, que se puede abrir parcialmente con un cuarto de giro para la ventilación
  • Envasados individualmente para facilitar el almacenamiento y la manipulación
  • Disminuyen el riesgo de contaminación cruzada
Matraces Erlenmeyer estériles de un solo uso.  Estos matraces disminuyen el riesgo de contaminación cruzada. Ideales para agitadores y cultivos en suspensión, para preparación de medios o almacenamiento. Graduación en relieve para lectura aproximada del volumen de contenido.