Matraces Erlenmeyer con deflectores y tapón de rosca con membrana, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
212833655 212834454 212835459 212834405
214-0234EA 36.4 EUR
214-0234 214-0235 214-0340 392-0393
Matraces Erlenmeyer con deflectores y tapón de rosca con membrana, DURAN®
Matraces Matraces Erlenmeyer
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with or without PP screw cap plus PTFE membrane.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Four baffles create turbulent flow, increasing the surface of the liquid and allowing greater gas exchange when compared to flat bottomed Erlenmeyer flasks. Complete with or without 0,2 μm PTFE membrane screw cap (GL 45) both cap and flask are autoclavable. WithMore Product Information