Matraces Erlenmeyer, cuello estrecho con reborde, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4102-0125 4102-1000 4102-2000 4103-0125 4103-0250 4102-0250
214-7102EA 143 EUR
214-7102 214-7105 214-7106 214-7122 214-7123 214-7103
Matraces Erlenmeyer, cuello estrecho con reborde, Nalgene®
Matraces Matraces Erlenmeyer
PPCO translúcido o PC transparente.
  • Al contrario que los frascos de cristal, se pueden utilizar con agitadores de manera segura
  • Autoclavables. La esterilización repetida en autoclave de los frascos de PC podría dañar su resistencia mecánica
  • Superficies lisas, lo que facilita y agiliza la limpieza
Matraces fabricados con PPCO, graduados adecuados para el uso general en laboratorio. El nivel de líquido contenido se puede leer con facilidad. Los frascos hechos con PC están diseñados especialmente para la preparación de medios de cultivo. El nivel delMore Product Information