Antimonio para análisis

Proveedor: VWR Chemicals
Atención

21462.133EA 0 EUR
21462.133
Antimonio para análisis
Antimonio
Formula: Sb
Pto. Ebullición: 1637 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 630 °C
Densidad: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00134030
Núm. CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,00733

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR