Decanoato de metilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
MQ100
21479-1ML 21479-5ML
21479-1MLEA 67.5 EUR
21479-1ML 21479-5ML
Decanoato de metilo, Supelco®
Decanoato de metilo
Formula: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186.29 g/mol
Pto. Ebullición: 224
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 0.8724 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 94
Número MDL: MFCD00009580
Núm. CAS: 110-42-9
EINECS: 203-766-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12ccd05fc8b1d288c4644ba8b4dddd40fa093561&vid=96a4236d4b7d184a4ef1271008c8eb705aff34c8&prid=web&clid=SAPDAM