Frascos con boca cancha con tapón de rosca para muestras medioambientales, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2189-0001 2189-0002 2189-0004 2189-0008 2189-0016 2189-0032
215-1033EA 75.1 EUR
215-1033 215-1034 215-1035 215-1036 215-1037 215-1038
Frascos con boca cancha con tapón de rosca para muestras medioambientales, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido con tapón de rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas desde –100 hasta +120 °C
  • Hermético
Frasco desechable económico, resistente a roturas, para toma de muestras, transporte y almacenamiento, seguros. Indicado para una conservación prolongada, sin exposición directa a radiación UV.