Frascos, boca estrecha, con esmerilado estándar, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211651702 211652407 211653609 211654408 211655404 211656306 211657302 211658607 211659106 211681705 211682401 211683603 211684402 211685407 211686309 211687305 211688601 211689109
215-1113EA 55.7 EUR
215-1113 215-1114 215-1115 215-1116 215-1117 215-1118 215-1119 215-1120 215-1121 215-1143 215-1144 215-1145 215-1146 215-1147 215-1148 215-1149 215-1150 215-1151
Frascos, boca estrecha, con esmerilado estándar, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente o ámbar, con esmerilado estándar y tapón de vidrio.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
  • Vidrio ámbar cumple con USP <671> y Eur. Ph. 3.2.1. para protección contra la luz ultravioleta
Volumen impreso y zona blanca para rotular. Color ámbar para la protección de sustancias sensibles a la luz.
ISO 4796-2.
Identificación del lote 'More Product Information