Frascos con boca estrecha con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
312085-0001 312089-0001 312089-0004 312089-0032 312085-0002 312085-0004 312085-0008 312085-0016 312085-0032 312089-0002 312089-0008 312089-0016
215-1007EA 1080 EUR
215-1007 215-1009 215-1017 215-1432 215-1410 215-1411 215-1412 215-1414 215-1415 215-1416 215-1430 215-1431
Frascos con boca estrecha con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido o ámbar con tapón de rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas desde –100 hasta + 120 °C
  • Herméticos
Frascos irrompibles de bajo coste para almacenamiento y transporte de polvos o pastas. Botellas en ámbar para proteger sustancias sensibles a la luz.
Precaución: Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement