Frascos de boca ancha con tapón con esmerilado normalizado
Proveedor: DWK Life Sciences
231852404 231853606 231854405 231855401 231882407 231883609 231884408 231885404
215-1019EA 21.3 EUR
215-1019 215-1023 215-1737 215-1478 215-1479 215-1480 215-1481 215-1015
Frascos de boca ancha con tapón con esmerilado normalizado
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio de sosa y cal, transparente o marrón, con junta esmerilada estándar y tapón de vidrio.
  • Buenas propiedades químicas y físicas
  • Para usar en aplicaciones que no están asociadas con altas cargas térmicas
  • Estable y resistente
Disponible en cristal transparente o teñido de marrón para proteger las sustancias sensibles a la luz.
Certificaciones: DIN 12039