Frascos para laboratorio, redondo, con tapón de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
218011453 218011753 218012458 218013651 218014459 218015455 218017353 218018658 218019157 218018855 218012955 218015155 218016957 218010851 218016357 218019251
215-1512EA 15.5 EUR
215-1512 215-1513 215-1514 215-1515 215-1516 215-1517 215-1519 215-1520 215-1522 215-1521 215-2428 215-2429 215-2430 215-3214 215-1518 215-4775
Frascos para laboratorio, redondo, con tapón de rosca, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente con tapón a rosca de PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, lo que le confiere una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Redonda, con graduación, rosca DIN, anillo vertedor y tapón de rosca azul.
Con código de seguimiento impreso (identificación de lote).
*Con borde de vidrio de forma especial para un mejor vertido; no se necesita un anillo de vertido adicional.
**El refuerzo en forma deMore Product Information