Frascos cuadrados de boca ancha o estrecha, con rosca
Proveedor: DWK Life Sciences
238102456 238162453 238163655 238164454 238165459 238202405 238203607 238204406 238262402 238263604 238264403 238265408 238103658 238162453_10 238163655_10
215-1614EA 7.9 EUR
215-1614 215-1634 215-1635 215-1636 215-1637 215-1664 215-1665 215-1666 215-1684 215-1685 215-1686 215-1687 SCOT238103658 SCOT238162453_10 SCOT238163655_10
Frascos cuadrados de boca ancha o estrecha, con rosca
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio sodocálcico, transparente o ámbar, sin tapones de rosca.
  • Buenas propiedades fisicoquímicas
  • Para usos que no requieran exposición a altas temperaturas
  • Hay otros tipos de tapones disponibles, de forma opcional
Rosca DIN. Ahorran espacio en el almacenamiento o transporte. No se vuelcan ni se escurren. De color ámbar para la protección de sustancias sensibles a la luz.