Botellas de boca ancha, cuadradas, sin tapón de rosca
Proveedor: Kautex
310-71138 310-71140 310-71143 310-71144 310-73094 310-73095 310-73096 310-73097 310-73624 310-76398 310-79206 310-79207 310-79209 310-79210 310-79211 310-79212 310-79213 310-79214 310-84193
215-3375EA 2.5 EUR
215-3375 215-2361 215-2364 215-2365 215-3604 215-3603 215-3380 215-2362 215-2363 215-3601 215-3362 215-3363 215-3364 215-2371 215-3365 215-2372 215-2373 215-2374 215-2370
Botellas de boca ancha, cuadradas, sin tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
HDPE,square, natural colour or white.
  • Sección transversal cuadrada
  • Campo de etiquetado empotrado
  • Tres tipos de cierres diferentes disponibles
  • A prueba de fugas
  • Apto para alimentos
  • Abertura de cuello ancho para facilitar el llenado y la limpieza
  • Certificada halal
Ideal para líquidos, pastas, granulados y polvos. Con homologación de la ONU para sólidos (excepto capacidades nominales de 50 ml y 350 ml). Las homologaciones solo son válidas con los cierres que se ofrecen aquí.