VWR® High Performance, Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca
Proveedor: VWR Collection
215-3431EA 11 EUR
215-3431 215-3432 215-3433 215-3434 215-3435 215-3436 215-3437 215-3438 215-3439 215-3440 215-3441 215-3442 215-3443 215-3444 215-3445 215-3446 215-3447 215-3448 215-3449 215-3450 215-3451 215-3452 215-3453 215-3454 215-1889 215-1899 215-1898 215-1918 215-3437S 215-3438S 215-3441S 215-3439S 215-3443S 215-3431S 215-3432S 215-3433S 215-3434S 215-3435S 215-3436S 215-3440S 215-3444S 215-3445S 215-3446S 215-3447S 215-3448S 215-3449S 215-3450S 215-3451S 215-3452S 215-3453S 215-3454S
VWR® High Performance, Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
LDPE, HDPE o PP con tapón de rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • LDPE y HDPE resistentes hasta +80 °C
  • PP resistente a temperaturas de hasta +135 °C, autoclavable
  • Herméticos
Para uso en el laboratorio o para toma de muestras. Su amplia abertura permite un llenado y una dispensación rápida de polvos, pastas y líquidos. Los frascos de 4 litros tienen un diseño con asa integrada.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904