Probetas de mezcla graduadas, con tapón, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
216181403 216185405 216186307 216181703 216183601 216184409 216180801 216182408
215-3664EA 48.7 EUR
215-3664 215-3669 215-3670 215-3665 215-3667 215-3668 215-3663 215-3666
Probetas de mezcla graduadas, con tapón, DURAN®
Probetas Probetas graduadas
Vidrio de borosilicato 3.3 DURAN®, transparente, tapón de polietileno.
  • Junta de tierra estándar
  • Graduaciones blancas
  • Estándar de la USP
La gran base hexagonal evita que el cilindro ruede. La base está equipada con tres botones que aumentan su estabilidad. Los cilindros tienen un espesor de pared uniforme en todo el rango de medición, por lo que se evitan errores de cuña.
Certificaciones: ISO 4788