Bidones compactos con tapón de rosca, LaboPlast®
Proveedor: BURKLE
0435-2050 0435-1050 0435-3000 0435-0001 0435-0010 0435-1100 0435-2100 0435-3010
216-5120EA 51.9 EUR
216-5120 216-5384 216-0898 216-0897 216-2192 216-2190 216-2191 216-2193
Bidones compactos con tapón de rosca, LaboPlast®
Frascos Bidones
PP, translúcido.
  • Con o sin conector de rosca 3/4"
  • Con precinto de originalidad
  • El recipiente se puede tratar en autoclave sin grifo
  • Con escala indestructible graduada en litros
Los recipientes compactos tienen una anchura de sólo 6,5 cm o 12,5 cm y resultan ideales para ahorrar espacio.
En un reducido espacio podrá almacenar y trasegar los líquidos más diversos. El bidón compacto también se puede colocar en posición horizontal, p. ej. en frigoríficos. Las nervaduras de refuerzo y las paredes gruesas le confieren gran estabilidad.