Recipiente compacto, eléctricamente conductivo
Proveedor: BURKLE
0435-0005 0435-0015 0435-1055 0435-1105 0435-2055 0435-2105
216-2227EA 110 EUR
216-2227 216-2228 216-2229 216-2230 216-2332 216-2333
Recipiente compacto, eléctricamente conductivo
Frascos Bidones
HDPE, negro, antiestático.
  • Con o sin conector de rosca de ³/₄"
  • Gracias a su reducida anchura, de tan solo 6,5 cm o 12,5 cm, el bidón compacto ocupa muy poco espacio y puede utilizarse en lugares muy estrechos
  • Su diseño nervado y con paredes gruesas lo dotan de una gran robustez y permiten el almacenamiento en posición horizontal
  • El asa facilita una manipulación y un transporte seguros
El bidón compacto hecho de HDPE conductivo está diseñado especialmente para el uso en emplazamientos a prueba de explosión. Con una resistencia superficial específica deMore Product Information