VWR®, Eurocontenedores sólidos
Proveedor: VWR Collection
216-2390EA 8.3 EUR
216-2390 216-2391 216-2392 216-2393 216-2394 216-2395 216-2396 216-2397 216-2398 216-2399 216-2400 216-2401 216-2402 216-2409 216-2410 216-2416
VWR®, Eurocontenedores sólidos
Cajas Cajas para transporte
Estos eurocontenedores apilables de plástico son ideales tanto para soluciones de almacenamiento sencillas como para sistemas altamente automatizados. Fabricados en plástico resistente, estos contenedores son ideales para transportar mercancías y alimentos de forma segura. Son muy estables cuando se cargan debido a la construcción reforzada del marco y las esquinas.
  • Hecho de PPC (copolímero de polipropileno)
  • Adecuados para cualquier industria y para cualquier aplicación
  • Las superficies lisas facilitan su limpieza
  • Asas ergonómicas para una manipulación