VWR®, Eurocontenedores translúcidos
Proveedor: VWR Collection
216-2447EA 8.3 EUR
216-2447 216-2448 216-2449 216-2450 216-2451 216-2452 216-2453 216-2454
VWR®, Eurocontenedores translúcidos
Cajas Cajas para transporte
Estos contenedores de plástico resistentes y transparentes están hechos de material translúcido. El material translúcido permite a los usuarios comprobar si un contenedor está vacío o lleno, incluso cuando está apilado o cerrado.
  • Fabricado con material translúcido PPC (copolímero de polipropileno)
  • Adecuados para la manipulación manual y automatizada de mercancías ligeras
  • Las superficies lisas facilitan su limpieza
  • Asas ergonómicas para una manipulación manual eficaz
  • Aptos para el almacenamiento de -20 a +65 °C
  • 100% reciclable
Los eurocontenedoresMore Product Information