Raspadora de acero inoxidable
Proveedor: BURKLE
5386-0030 5386-0035
216-2503EA 82.3 EUR
216-2503 216-2504
Raspadora de acero inoxidable
Rascadores
Esta raspadora de alta calidad puede usarse para raspar, alisar, limpiar, enmasillar y eliminar sustancias pegajosas muy adherentes o incrustadas. El borde de esta raspadora de acero inoxidable resistente a la corrosión es ideal para mezclar o separar sustancias viscosas.
  • Acero inoxidable V4A (1.4404) con una resistencia química ideal
  • Diseño muy robusto para garantizar una larga vida útil
  • Esterilizable, lavable en autoclave
La superficie lisa, robusta y sin costuras garantiza una limpieza óptima y cumple con los requisitos de higiene.