Contenedores con tapa a presión, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
6250-0005 6250-0012 6250-0018 6250-9028 6250-9050 6250-9075
216-8151EA 11.4 EUR
216-8151 216-8152 216-8153 216-8154 216-8155 216-8156
Contenedores con tapa a presión, Nalgene®
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
LDPE, translucent.
  • Buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas desde −100 hasta +80 °C
  • Tapa a presión, irrompible
Suitable as a sample container, beaker for pH measurements, weighing container and many other applications.