Tapones, Versilic®
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
162014-100 162016-50 162010-100 162012-100 162025-50 162030-10
217-0003EA 264 EUR
217-0003 217-0004 217-0001 217-0002 217-0109 217-0110
Tapones, Versilic®
Tapas Tapones para tubos de ensayo
Hecho de silicona translúcida. Idóneo para proteger tuberías/conductos o componentes cilíndricos salientes durante el transporte y en trabajos que requieran protección de orificios (frente a golpes, salpicaduras, pintura, etc.).
  • Excepcional sellado y protección del exterior
  • Se puede perforar y autoclavar
  • Resistente al envejecimiento, al ozono y a repetidas esterilizaciones
El tamaño proporcionado corresponde al diámetro externo del recipiente que se desee tapar en mm. Resistencia a temperaturas de –60 a +220 °C (hasta +250 °C durante breves periodos).