Kits para perforado de corcho
Proveedor: USBECK Laborgeräte
5320 5321 5322 5323 5324 5325 532525 532215 532110 532213 532526
217-9694EA 27.1 EUR
217-9694 235-0111 217-9690 235-0113 217-0508 217-9691 217-0840 217-0839 217-0837 217-0838 217-0841
Kits para perforado de corcho
Barrenadores de corcho
De latón, niqueladas, con mangos y expulsor.
  • Para la perforación manual de los tapones de corcho
  • Fácil de limpiar
  • También hay disponibles afiladores compatibles con todos los juegos