Bario cloruro dihidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

21715.263EA 41.8 EUR
21715.263 21715.296
Bario cloruro dihidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Bario cloruro dihidrato
Formula: BaCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 1560 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 960 °C
Densidad: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149154
Núm. CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00971

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR