Funnel for conical ground joints
Proveedor: VITLAB
70594 70694 70494
221-1409EA 60.1 EUR
221-1409 221-1410 221-1418
Funnel for conical ground joints
Embudos Embudos de filtración Embudos para bocas cónicas
PP, traslúcido.
  • Ideal para transferir reactivos líquidos o en polvo a matraces de múltiples bocas
  • Muy buena resistencia química
  • Autoclavable
El cuerpo del embudo es aplanado por los lados y el extremo de la rama se adapta a esmerilados cónicos.