Bombas para bidón para líquidos combustibles
Proveedor: BURKLE
5601-0400 5601-0800 5601-0500 5601-0801 5601-0501 5601-0401
223-1312EA 368 EUR
223-1312 223-1314 223-1313 223-1235 223-1234 223-1233
Bombas para bidón para líquidos combustibles
Bombas Bombas para bidón
Barrel pump, made of stainless steel AISI 304 (1.4301), suitable for filling combustible and easily flammable liquids. It can conduct electricity and, therefore, fulfils the requirements for handling flammable liquids in combination with the accessory anti-static set.
  • Las jutas PTFE garantizan el uso sin mantenimiento a largo plazo
  • Velocidad de administración en función de la longitud aproximada de la bomba de 220 a 560 ml / carrera
  • Ajuste continuo de la profundidad de inmersión de la bomba, para garantizar una buena extracción residual
  • Con tubo de