Calcio hidróxido ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
22357.260EA 60.3 EUR
22357.260 22357.290 22357.460
Calcio hidróxido ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Calcio hidróxido
Formula: Ca(OH)₂
Pto. de fusión: 550 °C
Densidad: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010901
Núm. CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01675
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) min. 96.0%
Substances insolubale in hydrochloric acid max. 0.03%
Carbonate (as CaCO3) max. 3.0%
Chloride (Cl) max. 0.005%
Sulfur compounds (as SO4) max. 0.1%
Heavy metals (as Pb) max. 0.003%
Fe (Iron) max. 0.05%
K (Potassium) max. 0.05%
Mg (Magnesium) max. 0.5%
Na (Sodium) max. 0.05%
Sr (Strontium) max. 0.05%
Conform to ACS, Reag. Ph.Eur. pass