Cetrimonio bromuro ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

22610.132EA 30.3 EUR
22610.132 22610.180 22610.290 22610.460
Cetrimonio bromuro ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Cetrimonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Pto. de fusión: 237…243 °C
Pto. de inflamación: 244 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011772
Núm. CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02034

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR