Tubing, rubber
Proveedor: LEY RUBBER
RT/H06.5 RT/H08 RT/H10 RT/H12.5 RT/N16 RT/N20 RT/N25
228-1245EA 206 EUR
228-1245 228-1246 228-1247 228-1248 228-1249 228-1250 228-1251
Tubing, rubber
Tuberías Tubo de transferencia
Caucho, rojo.
  • Excelente elasticidad y flexibilidad
  • Resistente al desgaste
  • Buena resistencia química a ácidos y álcalis
Tubo de caucho natural, ideal para uso general en laboratorios para transferir líquidos, gases y ácidos diluidos. Pared gruesa apta para uso en vacío. No apto para usar con aceites de petróleo y disolventes de hidrocarburos. Cumple con la norma BS 2775.