Pinzas para tubos, Keck™, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286338101 286338204 286338307 286338401
229-0311EA 3.5 EUR
229-0311 229-0312 229-0313 229-0314
Pinzas para tubos, Keck™, DURAN®
Abrazaderas Pinzas para tubos
Poliéster (PBT). Para un control suave de las velocidades de flujo en las conexiones de tubo.
  • Excelente resistencia térmica (temperatura de funcionamiento hasta 180 °C)
  • Esterilizables en autoclave
  • Presentan un funcionamiento cómodo y sencillo, con codificación por colores en función del tamaño