Abrazaderas de pinzamiento Hoffmann
Proveedor: USBECK Laborgeräte
5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5520 5521 5522
229-0341EA 6.6 EUR
229-0341 229-0342 229-0343 229-0344 229-0345 229-0346 229-0350 229-0347 229-0348 229-0349
Abrazaderas de pinzamiento Hoffmann
Abrazaderas Pinzas para tubos
Latón niquelado. Para regular o detener el flujo de líquidos en las conexiones de tubos.
  • Articulada
  • Muy buena resistencia térmica
  • El modelo estándar presenta un tornillo de cabeza moleteada y el modelo extrafuerte, un tornillo de mariposa
  • Limpieza sencilla
Información para pedidos: Los valores que figuran en la columna de dimensiones hacen referencia al espacio entre las patas de la abrazadera de pinzamiento.