Conectores de tubos, forma de Y
Proveedor: KARTELL
70464 70465 70466 70467 70468 70525 70526
229-0708EA 7.6 EUR
229-0708 229-0709 229-0710 229-0711 229-0712 229-0721 229-0722
Conectores de tubos, forma de Y
Racores y conectores
PP, translúcidos.
  • Buena resistencia mecánica y química
  • Muy buena resistencia térmica
  • Esterilizable en autoclave
  • Apto para productos alimentarios
Las dimensiones se muestran tanto nominales como exactas, ya que la elasticidad de los tubos influirá en la elección del tamaño. Utilice nuestro selector de tubos 229-0111 para determinar el "agarre". Esto proporcionará la dimensión de cresta equivalente para el conector en particular en cuestión.
They meet with the Food and Drug regulations.90/128CEE 92/39CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Suitable forMore Product Information