Crucible tongs, stainless steel
Proveedor: BOCHEM
2099 2100 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2109
231-0182EA 9.4 EUR
231-0182 231-1000 231-1001 231-1002 231-1003 231-1004 231-1006 231-1005 231-0028
Crucible tongs, stainless steel
Pinzas de crisol
Acero inoxidable 18/10, antimagnético, polido electroliticamente. Para la manipulación sencilla de crisoles de distintos materiales.
  • Arqueado doble, con puntas acanaladas
  • Resistente a la corrosión
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavables