Pinzas para vasos de precipitados
Proveedor: BOCHEM
2300
231-4120EA 299 EUR
231-4120
Pinzas para vasos de precipitados
Pinzas de crisol
Acero, laqueado. Para el manejo seguro y sencillo de vasos y diversos recipientes.
Las mordazas de la pinza tienen un acolchado especial de silicona que protege los recipientes y sirve como aislante térmico.