Cobre (I) óxido, rojo ≥97%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Óxido de cobre (I), Óxido cuproso, Óxido de dicobre
23135.295EA 0 EUR
23135.295
Cobre (I) óxido, rojo ≥97%, TECHNICAL
Cobre (I) óxido
Formula: Cu₂O
MW: 143.09 g/mol
Pto. Ebullición: 1800
Pto. de fusión: 1232
Densidad: 5.7…6.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010974
Núm. CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02694
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %