VWR®, Pinzas para juntas esmeriladas
Proveedor: VWR Collection
232-0053EA 9.3 EUR
232-0053 232-0054 232-0055 232-0056 232-0057 232-0058
VWR®, Pinzas para juntas esmeriladas
Abrazaderas Pinzas para juntas NS
PTFE, esqueleto interno de acero. Muy estables, seguros y duraderos, fáciles de usar.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistentes a un intervalo de temperaturas de −200 a +280 °C