VWR®, Pinzas
Proveedor: VWR Collection
232-0150EA 35.9 EUR
232-0150 232-0151 232-0152 232-0153 232-0154 232-0155
VWR®, Pinzas
Pinzas
PTFE, blancas.
  • Magnífica resistencia química, inertes, antiadherentes
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de −200 a +280 °C
  • Su superficie lisa evita la contaminación y facilita la limpieza