Tijeras de rosca y recipiente, tijeras funcionales
Proveedor: HAMMACHER KARL
HWB010-11 HWB040-13 HWB042-14 HWB044-16
233-1117EA 92.1 EUR
233-1117 233-0083 233-1106 233-0084
Tijeras de rosca y recipiente, tijeras funcionales
Tijeras
Acero inoxidable 18/10, antimagnéticas.
  • Puntas aguda y roma
  • Ideal para un gran número de aplicaciones en el laboratorio
  • Resistentes a ácidos
  • Autoclavables