Ditiotreita (Reactivo de Cleland), Millipore®

Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención

233156-1 233156-10
233156-1EA 84.1 EUR
233156-1 233156-10
Ditiotreita (Reactivo de Cleland), Millipore®
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: ∼125 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR