Agua, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC

Proveedor: VWR Chemicals


Filtrado por 0,2 µm

23595.294EA 23.6 EUR
23595.294 23595.328 23595.400
Agua, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Agua
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098

Order Now

Resultados test especificaciones

Filtered at 0,2 µm" Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 1 ppm
Spec. conductivity (25°C)(at filling) Max. 1 µS/cm
Total organic carbon (TOC) Max. 10 ppb
Absorbance (200 nm) Max. 0.01
Absorbance (210 nm) Max. 0.01
Absorbance (220 nm) Max. 0.01
Absorbance (240 nm) Max. 0.01
Absorbance (254 nm) Max. 0.005
Absorbance (280 nm) Max. 0.005
Absorbance (300 nm) Max. 0.005
Fluorescence (as quinine; 254 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) Max. 0.5 ppb
Gradient grade (210 nm) Max. 5 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certificación ambiental EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR