Estaño (II) cloruro, anhidro ≥99%, GPR RECTAPUR®

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

Sinónimos: Dicloruro de estaño

23746.296EA 276 EUR
23746.296
Estaño (II) cloruro, anhidro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Estaño (II) cloruro
Formula: SnCl₂
Pto. Ebullición: 623 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 246 °C
Densidad: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011241
Núm. CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08861

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 99 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Cd (Cadmium) Max. 40 ppm
Cu (Copper) Max. 40 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 75 ppm
Zn (Zinc) Max. 40 ppm

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR