Éter dietílico estabilizado, TECHNICAL, rectificado
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 4-10 ppm
23807.366EA 118 EUR
23807.366 23807.468 23807.550
Éter dietílico estabilizado, TECHNICAL, rectificado
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Pto. Ebullición: 35 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
IR: 01-2119535785-29
Índice Merck: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test