Hipoclorito de sodio 4,00 - 4,99% available chlorine en solución acuosa, grado reactivo

Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro

239305-500ML 239305-5L
239305-500MLEA 115 EUR
239305-500ML 239305-5L
Hipoclorito de sodio 4,00 - 4,99% available chlorine en solución acuosa, grado reactivo
Hipoclorito de sodio

  • ≥95% for general laboratory use.

Formula: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Pto. de fusión: -6
Densidad: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Índice Merck: 13,08702

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay of active chlorine 4 - 5 %
Vapor Pressure 17.5 mmHg ( 20 °C)
Composition available chlorine, 4.00-4.99%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR