Pinzas de soporte universales
Proveedor: USBECK Laborgeräte
2500 2505 2503 2502
241-7549EA 18.3 EUR
241-7549 241-7311 241-7312 241-7313
Pinzas de soporte universales
Abrazaderas Pinzas para uso general
Los dedos de las pinzas tienen recubrimientos interiores de corcho para la protección de los elementos sujetados.
  • Sin nuez de fijación al soporte
  • Con tornillos de cabeza redondeada para una fijación rápida y sencilla