Hierro (III) óxido, anhidro ≥97%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Óxido de hierro (III), Trióxido de dihierro
24189.468EA 0 EUR
24189.468
Hierro (III) óxido, anhidro ≥97%, TECHNICAL
Hierro (III) óxido
Formula: Fe₂O₃
MW: 159.69 g/mol
Pto. de fusión: 1538 °C
Densidad: 5.24 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011008
Núm. CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Índice Merck: 13,04058
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %