Hierro (II) sulfato heptahidrato ≥96%, TECHNICAL

Proveedor: VWR Chemicals
Atención

Sinónimos: Sulfato de hierro heptahidrato

24237.294EA 37.7 EUR
24237.294 24237.363
Hierro (II) sulfato heptahidrato ≥96%, TECHNICAL
Hierro (II) sulfato heptahidrato
Formula: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Pto. de fusión: 64
Densidad: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149719
Núm. CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Índice Merck: 13,04091

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 96 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR