n-Hexano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

Sinónimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane

Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.

24575.320EA 241 EUR
24575.320 24575.290 BDH24575.400 24575.400 24575.9010 24575.9030
n-Hexano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
n-Hexano
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Pto. Ebullición: 69 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –94,3 °C
Densidad: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
IR: 01-2119480412-44
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay (GC) Min. 97 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 50 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.3
Absorbance (220 nm) Max. 0.1
Absorbance (245 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (220 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 98 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR