Éter diisopropílico ≥99% estabilizado, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Diisopropil éter
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 10 ppm
24896.291EA 35.9 EUR
24896.291
Éter diisopropílico ≥99% estabilizado, TECHNICAL
Éter diisopropílico
Formula: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102,18 g/mol
Pto. Ebullición: 68,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008880
Núm. CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Peroxides Not detectable
Propan-2-ol Max. 1.5 %