Kit de amplificación de ADN illustra™ GenomiPhi™ V2
Proveedor: Cytiva
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
25-6600-30EA 222 EUR
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
Kit de amplificación de ADN illustra™ GenomiPhi™ V2
Reactivos de ácidos nucleicos Isothermal Amplification Reagents
El kit de amplificación de ADN illustra™ GenomiPhi™ V2, parte de la familia de la polimerasa de ADN Phi29, y permite la preparación de ADN genómico a pequeña escala. El protocolo es sencillo. En menos de dos horas se puede conseguir el rendimiento de ADN típico de 4 a 7 µg con tiempo de participación activa limitado. La longitud promedio del producto es de >10 kb. El material inicial para las reacciones de GenomiPhi puede ser ADN purificado de cualquier kit comercial o método tradicional, o lisado celular no purificado.
  • Preparación rápida de ADN genómico a pequeña escala: 4 a 7 μg en <2 horas
  • Un protocolo sencillo para los diferentes tipos de origen de material
  • Amplificación representativa del genoma completo
  • ADN de alta calidad para PCR, digestión con enzimas de restricción, hibridación, clonación, genotipado de alto rendimiento mediante array CGH y archivo de ADN