Litio bromuro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
25002.266EA 189 EUR
25002.266
Litio bromuro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Litio bromuro
Formula: LiBr
Pto. Ebullición: 1265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 550 °C
Densidad: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011077
Núm. CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Índice Merck: 13,05548
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.04 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Ba (Barium) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
K (Potassium) Max. 0.02 %
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm