Manganeso (II) sulfato monohidrato 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis

Proveedor: VWR Chemicals
Atención

25303.233EA 45.3 EUR
25303.233 25303.290 25303.460
Manganeso (II) sulfato monohidrato 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Manganeso (II) sulfato monohidrato
Formula: MnSO₄·1H₂O
Pto. de fusión: 700 °C
Densidad: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149159
Núm. CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,05763

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 99.0 - 101.0 %
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on ignition (500°C) 10.0 - 12.0 %
Substances reducing KMnO4 Passes test
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR